Få mere at vide
1,4,5-Oxadiazepane Dihydrobromide, TRC
Artikelnummer. 30409672
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 mg
Product Code. Mængde
30409672 100 mg
1 options
Product Code. 30409672 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCO444375100MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1,4,5-Oxadiazepane Dihydrobromide
CAS 243973-70-8
Molekylær formel C4H10N2O . 2(HBr)
Mængde 100 mg
Synonym Hexahydro-1,4,5-oxadiazepine Dihydrobromide
InChI formel InChI=1S/C4H10N2O.2BrH/c1-3-7-4-2-6-5-1;;/h5-6H,1-4H2;2*1H
SMIL Br.O1CCNNCC1.Br
IUPAC navn 1,4,5-oxadiazepane dihydrobromide
Molekylvægt (g/mol) 263.96
Formel vægt 261.94