missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,4,5-Oxadiazepane Dihydrobromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4,5-Oxadiazepane Dihydrobromide |
| CAS | 243973-70-8 |
| Molekylær formel | C4H10N2O . 2(HBr) |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Hexahydro-1,4,5-oxadiazepine Dihydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N2O.2BrH/c1-3-7-4-2-6-5-1;;/h5-6H,1-4H2;2*1H |
| SMIL | Br.O1CCNNCC1.Br |
| IUPAC navn | 1,4,5-oxadiazepane dihydrobromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 263.96 |
| Formel vægt | 261.94 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?