Få mere at vide
1-[4-(5-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethanon, TRC
Artikelnummer. 30396176
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30396176 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30396176 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF58858550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[4-(5-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethanone
CAS 84163-10-0
Molekylær formel C14H15FN2O2
Mængde 50 mg
Synonym 1-(4-(5-Fluorobenzo[d]isoxazol-3-yl)piperidin-1-yl)ethanone
InChI formel InChI=1S/C14H15FN2O2/c1-9(18)17-6-4-10(5-7-17)14-12-8-11(15)2-3-13(12)19-16-14/h2-3,8,10H,4-7H2,1H3
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Nc1c(O[C@H]2C(O)C(O)[C@@H](O)C(CO)O2)cc3c(C(C)=CC(=O)O3)c1
Molekylvægt (g/mol) 262.28