Få mere at vide
1-(4,5-Dihydro-2-thiazolyl)-3-azetidinethiol Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30381004
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30381004 250 mg
30369768 1 g
30382742 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30381004 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD454190250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 179337-57-6
Molekylær formel C6H11ClN2S2
Molekylvægt (g/mol) 210.75
Synonym 1-(4,5-Dihydro-2-thiazolyl)-3-azetidinethiol Monohydrochloride, 2-(3-Mercaptoazetidin-1-yl)-2-thiazoline Hydrochloride, 3-Mercapto-1-(1,3-thiazolin-2-yl)azetidine Hydrochloride
IUPAC navn 1-(4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-yl)azetidin-3-thiol; hydrochlorid
SMIL Cl.SC1CN(C1)C2=NCCS2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4,5-Dihydro-2-thiazolyl)-3-azetidinethiol Hydrochloride
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H10N2S2.ClH/c9-5-3-8(4-5)6-7-1-2-10-6;/h5,9H,1-4H2;1H
Formel vægt 210.0052