Få mere at vide
1,4,5,8-naftalentetracarboxylisk dianhydrid, TRC
Artikelnummer. 30467473
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30467473 1 g
1 options
Artikelnummer. 30467473 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN3592651G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxylic Dianhydride
CAS 81-30-1
Molekylær formel C14H4O6
Mængde 1 g
Synonym 1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxylic 1,8:4,5-Dianhydride, Naphthalenetetracarboxylic Dianhydride, 1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxylic Acid Dianhydride, 1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxylic Dianhydride, 1,4,5,8-Tetracarboxynaphthalene Dianhydridel, 1,8:4,5-Naphthalenetetracarboxylic Dianhydride, 2,7-Dioxapyrene-1,3,6,8-tetrone, NSC 84241, NTCDA, Naphthalenetetracarboxylic Anhydride, Naphthalic 1,8:4,5-Dianhydride, [2]Benzopyrano[6,5,4-def][2]benzopyran-1,3,6,8-tetrone
InChI formel InChI=1S/C14H4O6/c15-11-5-1-2-6-10-8(14(18)20-12(6)16)4-3-7(9(5)10)13(17)19-11/h1-4H
SMIL O=C1OC(=O)C2=CC=C3C(=O)OC(=O)C4=CC=C1C2=C43
Molekylvægt (g/mol) 268.18
Formel vægt 268.0008