Learn More
1-[4-(4-Morpholinyl)phenyl]guanidin, 98%
Beschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 1-[4-(4-Morpholinyl)phenyl]guanidine |
| Smeltepunkt | ∼220 °C (dekomponering) |
| Tæthed | 1.309 |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 220.27 |
| Procent renhed | 98% |