Få mere at vide
1-[4-(4-Morpholinyl)phenyl]guanidin, 98%
Artikelnummer. 15436577
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15436577 1 g 1g
15446577 5 g 5g
15456577 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15436577 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33726.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
CAS: 247234-41-9 | C11H16N4O | 220,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 247234-41-9
Molekylær formel C11H16N4O
Molekylvægt (g/mol) 220.28
MDL nummer MFCD11986905
InChI nøgle ZVZJREQBRCRGLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-morpholinophenyl guanidine, n-4-morpholin-4-ylphenyl guanidine, 4-morpholinophenylguanidine, 4-morpholino phenylguanidine, n-4-morpholin-4-yl-phenyl-guanidine, n-4-morpholin-4-yl phenyl guanidine, 1-4-4-morpholinyl phenyl guanidine, 1-4-morpholin-4-yl phenyl guanidine, 2-4-morpholin-4-yl phenyl guanidine
PubChem CID 10176830
IUPAC navn 2-(4-morpholin-4-ylphenyl)guanidin
SMIL NC(N)=NC1=CC=C(C=C1)N1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[4-(4-Morpholinyl)phenyl]guanidine
Smeltepunkt ∼220°C (decomposition)
Tæthed 1.309
Mængde 1 g
Formel vægt 220.27
Procent renhed 98%