Få mere at vide
1-[4-(4-hydroxyphenyl)piperazino]ethan-1-on, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10795853
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10795853 50 g 50g
10557864 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10795853 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB02047EE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 67914-60-7
Molekylær formel C12H16N2O2
Molekylvægt (g/mol) 220.27
MDL nummer MFCD00044905
InChI nøgle AGVNLFCRZULMKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetyl-4-4-hydroxyphenyl piperazine, 4-1-acetylpiperazin-4-yl phenol, 1-4-4-hydroxyphenyl piperazin-1-yl ethanone, n-acetyl-4-4-hydroxyphenyl piperazine, 4-4-acetyl-1-piperazinyl phenol, piperazine, 1-acetyl-4-4-hydroxyphenyl, 4-4-acetylpiperazin-4-yl phenol, 1-4-4-hydroxyphenyl piperazin-1-yl ethan-1-one, 1-acetyl-4-4-hydroxylphenyl piperazine
PubChem CID 712441
IUPAC navn 1-[4-(4-hydroxyphenyl)piperazin-1-yl]ethanon
SMIL CC(=O)N1CCN(CC1)C1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
Analyseprocentområde 97%
Mængde 50 g
Formel vægt 220.27
Procent renhed 97%