Få mere at vide
1-[4-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-1-piperazinyl]-2-hydroxy-1-pentanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[4-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-1-piperazinyl]-2-hydroxy-1-pentanone |
| CAS | 152551-75-2 |
| Molekylær formel | C19H27N5O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-(2-hydroxy-1-oxopentyl)piperazine, A 65297, (±)-1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-(2-hydroxy-1-oxopentyl)piperazine, Terazosin EP Impurity J |
| InChI formel | InChI=1S/C19H27N5O4/c1-4-5-14(25)18(26)23-6-8-24(9-7-23)19-21-13-11-16(28-3)15(27-2)10-12(13)17(20)22-19/h10-11,14,25H,4-9H2,1-3H3,(H2,20,21,22) |
| SMIL | CCCC(O)C(=O)N1CCN(CC1)c2nc(N)c3cc(OC)c(OC)cc3n2 |
| IUPAC navn | 1-[4-(4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)piperazin-1-yl]-2-hydroxypentan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 389.45 |
| Formel vægt | 389.2063 |