Få mere at vide
1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]pyrrolidine, ≥97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10259562
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10259562 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10178172 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10259562 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC30139CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 852227-90-8
Molekylær formel C16H24BNO2
Molekylvægt (g/mol) 273.18
MDL nummer MFCD08060504
InChI nøgle DWJNNJSONWFVBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl pyrrolidine, 4-pyrrolidinophenylboronic acid pinacol ester, 4-1-pyrrolidinyl benzeneboronic acid pinacol ester, 1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl pyrrolidine, 4-pyrrolidinophenylboronic acid, pinacol ester, 4-pyrrolidin-1-yl phenylboronic acid pinacol ester, 4-pyrrolidin-1-yl benzeneboronic acid, pinacol ester, 4-pyrrolidin-1-yl phenyl boronic acid pinacol ester, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl phenyl pyrrolidine
PubChem CID 18525715
IUPAC navn 1-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]pyrrolidine
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)N1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]pyrrolidine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Mængde 250 mg
Formel vægt 273.18
Procent renhed 97%