Få mere at vide
1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-3-en-1-yl)pyrrolidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-3-en-1-yl)pyrrolidine |
| CAS | 1356111-39-1 |
| Molekylær formel | C16H28BNO2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3-cyclohexen-1-yl]pyrrolidine |
| InChI formel | InChI=1S/C16H28BNO2/c1-15(2)16(3,4)20-17(19-15)13-7-9-14(10-8-13)18-11-5-6-12-18/h7,14H,5-6,8-12H2,1-4H3 |
| SMIL | C1CN(CC1)CCOc2ccc(cc2)c3c(c4ccccc4)c5c(ncnc5NCC6SCCS6)n3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 277.21 |