missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butyl-7-hydroxy-3,4-dihydro Carbostyril (Aripiprazole Impurity), TRC

Artikelnummer. 30005034
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005034 50 mg
30004738 5 mg
30007290 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30005034 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43612050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1797983-65-3
Molekylær formel C23 H27 Cl2 N3 O2
Molekylvægt (g/mol) 448.39
Synonym 2(1H)-Quinolinone, 1-[4-[4-(2,3-dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butyl]-3,4-dihydro-7-hydroxy-, 1-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butyl]-7-hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
IUPAC navn 1-[4-[4-(2,3-dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butyl]-7-hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2-one
SMIL Oc1ccc2CCC(=O)N(CCCCN3CCN(CC3)c4cccc(Cl)c4Cl)c2c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butyl]-7-hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C23H27Cl2N3O2/c24-19-4-3-5-20(23(19)25)27-14-12-26(13-15-27)10-1-2-11-28-21-16-18(29)8-6-17(21)7-9-22(28)30/h3-6,8,16,29H,1-2,7,9-15H2
Formel vægt 447.148
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.