Få mere at vide
[1-[4-[4-(1,1-Dimethylethyl)-phenyl]but-3-enyl]piperidin-4-yl]diphenylmethanol, Mikromol™
Beskrivelse
[1-[4-[4-(1,1-Dimethylethyl)-phenyl]but-3-enyl]piperidin-4-yl]diphenylmethanol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1-(4-(4-(1,1-Dimethylethyl)-phenyl)but-3-enyl)piperidin-4-yl)diphenylmethanol |
| CAS | 104953-06-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | (1-(4-(4-(1,1-Dimethylethyl)-phenyl)but-3-enyl)piperidin-4-yl)diphenylmethanol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C32 H39 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (1-[4-[4-(1,1-Dimethylethyl)-phenyl]but-3-enyl]piperidin-4-yl)diphenylmethanol, Terfenadine Imp. G (EP), Terfenadine Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C32H39NO/c1-31(2,3)27-19-17-26(18-20-27)12-10-11-23-33-24-21-30(22-25-33)32(34,28-13-6-4-7-14-28)29-15-8-5-9-16-29/h4-10,12-20,30,34H,11,21-25H2,1-3H3/b12-10+ |
| SMIL | CC(C)(C)c1ccc(\C=C\CCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4)cc1 |
| IUPAC navn | [1-[(E)-4-(4-tert-butylphenyl)but-3-enyl]piperidin-4-yl]-diphenylmethanol |
| Vis mere |