Få mere at vide
[1-[4-[4-(1,1-Dimethylethyl)-phenyl]but-3-enyl]piperidin-4-yl]diphenylmethanol, Mikromol™
Artikelnummer. 30050946
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050946 25 mg
30050629 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050946 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0055.090025
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
[1-[4-[4-(1,1-Dimethylethyl)-phenyl]but-3-enyl]piperidin-4-yl]diphenylmethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-(4-(4-(1,1-Dimethylethyl)-phenyl)but-3-enyl)piperidin-4-yl)diphenylmethanol
CAS 104953-06-2
Analyt- eller komponentnavne (1-(4-(4-(1,1-Dimethylethyl)-phenyl)but-3-enyl)piperidin-4-yl)diphenylmethanol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C32 H39 N O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (1-[4-[4-(1,1-Dimethylethyl)-phenyl]but-3-enyl]piperidin-4-yl)diphenylmethanol, Terfenadine Imp. G (EP), Terfenadine Impurity G
InChI formel InChI=1S/C32H39NO/c1-31(2,3)27-19-17-26(18-20-27)12-10-11-23-33-24-21-30(22-25-33)32(34,28-13-6-4-7-14-28)29-15-8-5-9-16-29/h4-10,12-20,30,34H,11,21-25H2,1-3H3/b12-10+
SMIL CC(C)(C)c1ccc(\C=C\CCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4)cc1
IUPAC navn [1-[(E)-4-(4-tert-butylphenyl)but-3-enyl]piperidin-4-yl]-diphenylmethanol
Molekylvægt (g/mol) 453.66
Mængde 25 mg
Formel vægt 453.3032 g/mol