Få mere at vide
1-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methyl]-2-[[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, Mikromol™
Beskrivelse
1-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methyl]-2-[[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[(4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl)methyl] Rabeprazole |
| CAS | 935260-92-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-[(4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl)methyl] Rabeprazole |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C29 H36 N4 O5 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1H-Benzimidazole, 1-[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]-2-[[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-, 1-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]-2-[[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, Rabeprazole N-Alkyl Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C29H36N4O5S/c1-21-24(30-13-11-27(21)37-17-7-15-35-3)19-33-26-10-6-5-9-23(26)32-29(33)39(34)20-25-22(2)28(12-14-31-25)38-18-8-16-36-4/h5-6,9-14H,7-8,15-20H2,1-4H3 |
| SMIL | COCCCOc1ccnc(CS(=O)c2nc3ccccc3n2Cc4nccc(OCCCOC)c4C)c1C |
| IUPAC navn | 1-[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methyl]-2-[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methylsulfinyl]benzimidazole |
| Vis mere |