Få mere at vide
1-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methyl]-2-[[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, Mikromol™
Artikelnummer. 30052536
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052536 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052536 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0618.130025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methyl]-2-[[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[(4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl)methyl] Rabeprazole
CAS 935260-92-7
Analyt- eller komponentnavne N-[(4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl)methyl] Rabeprazole
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C29 H36 N4 O5 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1H-Benzimidazole, 1-[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]-2-[[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-, 1-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]-2-[[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, Rabeprazole N-Alkyl Impurity
InChI formel InChI=1S/C29H36N4O5S/c1-21-24(30-13-11-27(21)37-17-7-15-35-3)19-33-26-10-6-5-9-23(26)32-29(33)39(34)20-25-22(2)28(12-14-31-25)38-18-8-16-36-4/h5-6,9-14H,7-8,15-20H2,1-4H3
SMIL COCCCOc1ccnc(CS(=O)c2nc3ccccc3n2Cc4nccc(OCCCOC)c4C)c1C
IUPAC navn 1-[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methyl]-2-[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methylsulfinyl]benzimidazole
Molekylvægt (g/mol) 552.6849
Mængde 25 mg
Formel vægt 552.2406 g/mol