Få mere at vide
1-{4-[(2S)-6,15-Dibromo-13-chloro-4-azatricyclo[9.4.0.0]pentadeca-1(15),3,5,7,11,13-hexaen-2-yl]piperidin-1-yl}-2-(piperidin-4-yl)ethan-1-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-[(2S)-6,15-Dibromo-13-chloro-4-azatricyclo[9.4.0.0]pentadeca-1(15),3,5,7,11,13-hexaen-2-yl]piperidin-1-yl)-2-(piperidin-4-yl)ethan-1-one |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H30Br2ClN3O/c27-20-12-19-2-1-18-13-21(29)14-22(28)24(18)25(26(19)31-15-20)17-5-9-32(10-6-17)23(33)11-16-3-7-30-8-4-16/h12-17,25,30H,1-11H2/t25-/m0/s1 |
| Formel vægt | 593.0444 |