Få mere at vide
Hamilton™ 1/4-28 gevind .118 in (3,0 mm) / Han Luer
Beskrivelse
Han og hun luer og luer lock konnektorer1/4-28 og M6 fladbundede stik, adaptere og koblinger Ventilport og sprøjtehætter og stik NPT og UNC adaptere
Specifikationsark
- Monteringsmateriale– CTFE
- Tråde– Mand Luer /¼ -28
- Maksimalt tryk– 87 psi (6 bar)
- Salgsmængde– 1 hver
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Han Luer Fitting |
| Materiale | CTFE |