Få mere at vide
Hamilton™ 1/4-28 Fittings og skiver (12 ga.) 10/pk
Artikelnummer. 11522335
Skift visning
Emballagemængde:
10 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Emballagemængde unitSize
11522335 10 stk./pakke Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 11522335 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 88807
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hamilton tilbyder et bredt udvalg af inerte fittings og konnektorer lavet af CTFE. Fittingsene er designet til brug med industristandard luer og luer lock produkter som vores sprøjter samt gevind 1/4-28 og M6 flad bund porte.
Tekniske data
Type 1/4-28 Fittings og skiver (12 ga.) 10/pk
Emballagemængde 10 stk./pakke