Få mere at vide
1-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethanon, Mikromol™
Beskrivelse
1-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethanon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Isobutylacetophenone |
| CAS | 38861-78-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4'-Isobutylacetophenone |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C12 H16 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Ibuprofen Imp. E (EP), Ibuprofen USP Related Compound C, Ibuprofen USP RC C, 1-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethanone, Ibuprofen Related Compound C, Ibuprofen Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13/h4-7,9H,8H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)Cc1ccc(cc1)C(=O)C |
| IUPAC navn | 1-[4-(2-methylpropyl)phenyl]ethanon |
| Vis mere |