Få mere at vide
1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propan-2-one, Mikromol™
Beskrivelse
1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propan-2-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propan-2-one |
| CAS | 1155083-53-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propan-2-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H16 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Propanone, 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-, 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O3/c1-10(13)9-15-12-5-3-11(4-6-12)7-8-14-2/h3-6H,7-9H2,1-2H3 |
| SMIL | COCCc1ccc(OCC(=O)C)cc1 |
| IUPAC navn | 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-one |
| Vis mere |