Få mere at vide
1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propan-2-one, Mikromol™
Artikelnummer. 30050445
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050445 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050445 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0027.35
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propan-2-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propan-2-one
CAS 1155083-53-6
Analyt- eller komponentnavne 1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propan-2-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H16 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Propanone, 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-, 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-one
InChI formel InChI=1S/C12H16O3/c1-10(13)9-15-12-5-3-11(4-6-12)7-8-14-2/h3-6H,7-9H2,1-2H3
SMIL COCCc1ccc(OCC(=O)C)cc1
IUPAC navn 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 208.25
Mængde 100 mg
Formel vægt 208.1099 g/mol