Få mere at vide
1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-2,3-epoxypropane, Mikromol™
Artikelnummer. 30051681
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051681 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30051681 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0027.02
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-2,3-epoxypropane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-(2-Methoxyethyl)phenoxy)-2,3-epoxy-propane
CAS 56718-70-8
Analyt- eller komponentnavne 1-(4-(2-Methoxyethyl)phenoxy)-2,3-epoxy-propane
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H16 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-2,3-epoxy-propane
InChI formel InChI=1S/C12H16O3/c1-13-7-6-10-2-4-11(5-3-10)14-8-12-9-15-12/h2-5,12H,6-9H2,1H3
SMIL COCCc1ccc(OCC2CO2)cc1
IUPAC navn 2-[[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]methyl]oxirane
Molekylvægt (g/mol) 208.25
Mængde 100 mg
Formel vægt 208.1099 g/mol