Få mere at vide
1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-2,3-epoxypropane, Mikromol™
Beskrivelse
1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-2,3-epoxypropane
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-(2-Methoxyethyl)phenoxy)-2,3-epoxy-propane |
| CAS | 56718-70-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-(4-(2-Methoxyethyl)phenoxy)-2,3-epoxy-propane |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H16 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-2,3-epoxy-propane |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O3/c1-13-7-6-10-2-4-11(5-3-10)14-8-12-9-15-12/h2-5,12H,6-9H2,1H3 |
| SMIL | COCCc1ccc(OCC2CO2)cc1 |
| IUPAC navn | 2-[[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]methyl]oxirane |
| Vis mere |