Få mere at vide
1-[4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]-2-methoxyethanone Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30051982
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051982 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051982 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0027.320025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-[4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]-2-methoxyethanone Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]-2-methoxyethanone Hydrochloride
CAS 68416-39-7
Analyt- eller komponentnavne 1-[4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]-2-methoxyethanone Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H23 N O4 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Ethanone, 1-[4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]-2-methoxy-, hydrochloride (1:1), Ethanone, 1-[4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]-2-methoxy-, hydrochloride (9CI)
InChI formel InChI=1S/C15H23NO4.ClH/c1-11(2)16-8-13(17)9-20-14-6-4-12(5-7-14)15(18)10-19-3;/h4-7,11,13,16-17H,8-10H2,1-3H3;1H
SMIL Cl.COCC(=O)c1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1
IUPAC navn 1-[4-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]phenyl]-2-methoxyethanone;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 317.81
Mængde 25 mg
Formel vægt 317.1394 g/mol