Få mere at vide
1-[4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-1H-indol-1-yl]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol, Mikromol™
Beskrivelse
1-[4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-1H-indol-1-yl]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[4-[2-Hydroxy-3-[(1-methyl-ethyl)amino]propoxy]-1H-indol-1-yl]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol |
| CAS | 130115-63-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-[4-[2-Hydroxy-3-[(1-methyl-ethyl)amino]propoxy]-1H-indol-1-yl]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H33 N3 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1-[4-[2-Hydroxy-3-[(1-methyl-ethyl)amino]propoxy]-1H-indol-1-yl]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol, Pindolol Imp. B (EP), Pindolol Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C20H33N3O3/c1-14(2)21-10-16(24)12-23-9-8-18-19(23)6-5-7-20(18)26-13-17(25)11-22-15(3)4/h5-9,14-17,21-22,24-25H,10-13H2,1-4H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC(C)NCC(O)COc1cccc2c1ccn2CC(O)CNC(C)C |
| Vis mere |