Få mere at vide
1-[4-(2-Dimethylamino-ethoxy)phenyl]-1,2-diphenylbutan-1-ol, Mikromol™
Artikelnummer. 30051165
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051165 100 mg
30050722 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051165 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0053.02
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-[4-(2-Dimethylamino-ethoxy)phenyl]-1,2-diphenylbutan-1-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[4-(2-Dimethylamino-ethoxy)phenyl]-1,2-diphenylbutan-1-ol
CAS 748-97-0
Analyt- eller komponentnavne 1-[4-(2-Dimethylamino-ethoxy)phenyl]-1,2-diphenylbutan-1-ol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C26 H31 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Tamoxifen Citrate Imp. B (EP), Tamoxifen Imp. B (EP), 1-[4-(2-Dimethylamino-ethoxy)phenyl]-1,2-diphenylbutan-1-ol, Tamoxifen Citrate Impurity B, Tamoxifen Impurity B
InChI formel InChI=1S/C26H31NO2/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(28,22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)29-20-19-27(2)3/h5-18,25,28H,4,19-20H2,1-3H3
SMIL CCC(c1ccccc1)C(O)(c2ccccc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3
IUPAC navn 1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-1,2-diphenylbutan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 389.53
Mængde 100 mg
Formel vægt 389.2355 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.