Få mere at vide
1-[4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl]-1,2-diphenylethanol, Mikromol™
Beskrivelse
1-[4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl]-1,2-diphenylethanol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl]-1,2-diphenylethanol |
| CAS | 73404-00-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-[4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl]-1,2-diphenylethanol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C26 H31 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | alpha-[4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl]-alpha-phenylbenzeneethanol, 1-[p-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]-1,2-diphenylethanol (6CI,7CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C26H31NO2/c1-3-27(4-2)19-20-29-25-17-15-24(16-18-25)26(28,23-13-9-6-10-14-23)21-22-11-7-5-8-12-22/h5-18,28H,3-4,19-21H2,1-2H3 |
| SMIL | CCN(CC)CCOc1ccc(cc1)C(O)(Cc2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 1-[4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]-1,2-diphenylethanol |
| Vis mere |