Få mere at vide
1-[4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl]-1,2-diphenylethanol, Mikromol™
Artikelnummer. 30049126
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30049126 100 mg
30051992 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049126 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0650.10
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-[4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl]-1,2-diphenylethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl]-1,2-diphenylethanol
CAS 73404-00-9
Analyt- eller komponentnavne 1-[4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl]-1,2-diphenylethanol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C26 H31 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym alpha-[4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl]-alpha-phenylbenzeneethanol, 1-[p-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]-1,2-diphenylethanol (6CI,7CI)
InChI formel InChI=1S/C26H31NO2/c1-3-27(4-2)19-20-29-25-17-15-24(16-18-25)26(28,23-13-9-6-10-14-23)21-22-11-7-5-8-12-22/h5-18,28H,3-4,19-21H2,1-2H3
SMIL CCN(CC)CCOc1ccc(cc1)C(O)(Cc2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn 1-[4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]-1,2-diphenylethanol
Molekylvægt (g/mol) 389.53
Mængde 100 mg
Formel vægt 389.2355 g/mol