Få mere at vide
1-[4-(2-Cyclobutoxyethyl)phenoxy]-3-(isopropylamino)propan-2-ol Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30052681
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052681 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052681 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0436.060025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-[4-(2-Cyclobutoxyethyl)phenoxy]-3-(isopropylamino)propan-2-ol Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[4-(2-Cyclobutoxyethyl)phenoxy]-3-(isopropylamino)propan-2-ol Hydrochloride
CAS 2724510-56-7
Analyt- eller komponentnavne 1-[4-(2-Cyclobutoxyethyl)phenoxy]-3-(isopropylamino)propan-2-ol Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H29 N O3 . HCl
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-[4-(2-Cyclobutoxyethyl)phenoxy]-3-(isopropylamino)propan-2-ol Hydrochloride, 2-Propanol, 1-[4-[2-(cyclobutyloxy)ethyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-, hydrochloride (1:1) (ACI)
InChI formel InChI=1S/C18H29NO3.ClH/c1-14(2)19-12-16(20)13-22-18-8-6-15(7-9-18)10-11-21-17-4-3-5-17;/h6-9,14,16-17,19-20H,3-5,10-13H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.CC(C)NCC(O)COc1ccc(CCOC2CCC2)cc1
IUPAC navn 1-[4-[2-(cyclobutoxy)ethyl]phenoxy]-3-(isopropylamino)propan-2-ol;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 343.8887
Mængde 25 mg
Formel vægt 343.1914 g/mol