Få mere at vide
1-[4-(2-Chloroethoxy)phenyl]-2-phenylethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[4-(2-Chloroethoxy)phenyl]-2-phenylethanone |
| CAS | 19561-95-6 |
| Molekylær formel | C16 H15 Cl O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15ClO2/c17-10-11-19-15-8-6-14(7-9-15)16(18)12-13-4-2-1-3-5-13/h1-9H,10-12H2 |
| SMIL | ClCCOc1ccc(cc1)C(=O)Cc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 1-[4-(2-chloroethoxy)phenyl]-2-phenylethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 274.74 |
| Formel vægt | 274.0761 |