Få mere at vide
1-(4-(2-Bromoethyl)phenyl)ethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-(2-Bromoethyl)phenyl)ethanone |
| CAS | 40422-73-9 |
| Molekylær formel | C10H11BrO |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11BrO/c1-8(12)10-4-2-9(3-5-10)6-7-11/h2-5H,6-7H2,1H3 |
| SMIL | CC(=O)c1ccc(CCBr)cc1 |
| IUPAC navn | 1-[4-(2-bromoethyl)phenyl]ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 227.1 |
| Formel vægt | 225.9993 |