Få mere at vide
1-[4-(2-(Azepan-1-yl)ethoxy)benzyl]-5-(benzyloxy)-2-(4-(benzyloxy)phenyl)-3-methyl-1H-indole-d4 (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[4-(2-(Azepan-1-yl)ethoxy)benzyl]-5-(benzyloxy)-2-(4-(benzyloxy)phenyl)-3-methyl-1H-indole-d4 |
| Molekylær formel | C44 D4 H42 N2 O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1-[[4-[2-(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-3-methyl-5-(phenylmethoxy)-2-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-1H-indole-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C44H46N2O3/c1-34-42-30-41(49-33-37-14-8-5-9-15-37)24-25-43(42)46(44(34)38-18-22-40(23-19-38)48-32-36-12-6-4-7-13-36)31-35-16-20-39(21-17-35)47-29-28-45-26-10-2-3-11-27-45/h4-9,12-25,30H,2-3,10-11,26-29,31-33H2,1H3/i28D2,29D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(Oc1ccc(Cn2c(c(C)c3cc(OCc4ccccc4)ccc23)c5ccc(OCc6ccccc6)cc5)cc1)C([2H])([2H])N7CCCCCC7 |
| IUPAC navn | 1-[[4-[2-(azepan-1-yl)-1,1,2,2-tetradeuterioethoxy]phenyl]methyl]-3-methyl-5-phenylmethoxy-2-(4-phenylmethoxyphenyl)indole |
| Molekylvægt (g/mol) | 654.872 |
| Formel vægt | 654.376 |