Få mere at vide
1-[4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethanon, Mikromol™
Artikelnummer. 30457954
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30457954 4 x 25 mg
30052157 100 mg
30050894 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30457954 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0491.2400254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1-[4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethanon, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethanone
CAS 84162-82-3
Analyt- eller komponentnavne 1-[4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethanone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H15 F2 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Ethanone, 1-[4-(2,4-difluorobenzoyl)-1-piperidinyl]-, Piperidine, 1-acetyl-4-(2,4-difluorobenzoyl)- (9CI), 1-[4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethanone
InChI formel InChI=1S/C14H15F2NO2/c1-9(18)17-6-4-10(5-7-17)14(19)12-3-2-11(15)8-13(12)16/h2-3,8,10H,4-7H2,1H3
Løsningstype Fedt
SMIL CC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)c2ccc(F)cc2F
IUPAC navn 1-[4-(2,4-difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethanon
Molekylvægt (g/mol) 267.28
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 267,275 g/mol