Få mere at vide
1-[4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethanone, Mikromol™
Beskrivelse
1-[4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethanone
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethanone |
| CAS | 84162-82-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-[4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethanone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H15 F2 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Ethanone, 1-[4-(2,4-difluorobenzoyl)-1-piperidinyl]-, Piperidine, 1-acetyl-4-(2,4-difluorobenzoyl)- (9CI), 1-[4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15F2NO2/c1-9(18)17-6-4-10(5-7-17)14(19)12-3-2-11(15)8-13(12)16/h2-3,8,10H,4-7H2,1H3 |
| SMIL | CC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)c2ccc(F)cc2F |
| IUPAC navn | 1-[4-(2,4-difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethanone |
| Vis mere |