Få mere at vide
1-[4-(1H-Indol-3-Yl)Piperidino]Ethan-1-One, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[4-(1H-Indol-3-Yl)Piperidino]Ethan-1-One |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18N2O/c1-11(18)17-8-6-12(7-9-17)14-10-16-15-5-3-2-4-13(14)15/h2-5,10,12,16H,6-9H2,1H3 |
| Formel vægt | 242.1419 |