Få mere at vide
1-[4-(1H-indol-3-yl)piperidino]ethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10651883
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10651883 250 mg 250mg
10456482 1 g 1g
10567474 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10651883 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RH01995CB
Kemiske identifikatorer
CAS 30030-83-2
Molekylær formel C15H18N2O
Molekylvægt (g/mol) 242.322
MDL nummer MFCD01764639
InChI nøgle PRFIVCWVSORYRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-1h-indol-3-yl piperidino ethan-1-one, 1-4-1h-indol-3-yl piperidin-1-yl ethanone, maybridge3_005459, 3-n-acetyl-4-piperidyl indole, 1-acetyl-4-indol-3-ylpiperidine, 3-1-acetyl-4-piperidyl indole, 1-acetyl-4-1h-indol-3-yl piperidine, 3-1-acetylpiperidin-4-yl-1h-indole, 1-4-1h-indol-3-yl-piperidin-1-yl-ethanone
PubChem CID 2728359
IUPAC navn 1-[4-(1H-indol-3-yl)piperidin-1-yl]ethanon
SMIL CC(=O)N1CCC(CC1)C2=CNC3=CC=CC=C32
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[4-(1H-Indol-3-yl)piperidino]ethan-1-one
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 242.32
Procent renhed 97%