Få mere at vide
1-[4-(1-Piperazinyl)phenyl]ethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[4-(1-Piperazinyl)phenyl]ethanone |
| CAS | 51639-48-6 |
| Molekylær formel | C12H16N2O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 4'-Piperazinoacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16N2O/c1-10(15)11-2-4-12(5-3-11)14-8-6-13-7-9-14/h2-5,13H,6-9H2,1H3 |
| SMIL | CC(=O)c1ccc(cc1)N2CCNCC2 |
| IUPAC navn | 1-(4-piperazin-1-ylphenyl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.27 |
| Formel vægt | 204.1263 |