Få mere at vide
1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-(4-hydroxypiperidin-1-yl)butan-1-one, Mikromol™
Beskrivelse
1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-(4-hydroxypiperidin-1-yl)butan-1-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-4-(4-hydroxypiperidin-1-yl)butan-1-one |
| CAS | 97928-18-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-4-(4-hydroxypiperidin-1-yl)butan-1-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H29 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Ebastine Imp. D (EP), 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-(4-hydroxypiperidin-1-yl)butan-1-one, Ebastine Related Compound D, Ebastine Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C19H29NO2/c1-19(2,3)16-8-6-15(7-9-16)18(22)5-4-12-20-13-10-17(21)11-14-20/h6-9,17,21H,4-5,10-14H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(O)CC2 |
| IUPAC navn | 1-(4-tert-butylphenyl)-4-(4-hydroxypiperidin-1-yl)butan-1-one |
| Vis mere |