Få mere at vide
1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]butan-1-one (Terfenadone), Mikromol™
Beskrivelse
1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]butan-1-one (Terfenadone), Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Terfenadone |
| CAS | 43076-30-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Terfenadone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C32 H39 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]butan-1-one, Terfenadine Imp. A (EP), Terfenadone, Terfenadine Related Compound A, Terfenadine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C32H39NO2/c1-31(2,3)26-18-16-25(17-19-26)30(34)15-10-22-33-23-20-29(21-24-33)32(35,27-11-6-4-7-12-27)28-13-8-5-9-14-28/h4-9,11-14,16-19,29,35H,10,15,20-24H2,1-3H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| Vis mere |