Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ 1/32 tommer. ydre dia. PEEKsil™ Slange
Artikelnummer. 15278773
Samlet længde (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
500 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.025 mm
0.05 mm
0.075 mm
0.1 mm
0.15 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 15278773
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 0624345
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et mekanisk robust polymerbeklædt smeltet silicarør til brug i HPLC-systemer
  • Indvendig væg af smeltet silica giver en glat overflade, fri for ufuldkommenheder
  • PEEKsil kompatibel med de fleste organiske opløsningsmidler og modstandsdygtig over for stærke syrer
  • Effektivt pH-område fra 0 til 10
  • Fleksibilitet sikrer nem forbindelse mellem søjler, detektorer og injektorer
    Tekniske data
    Type Slanger
    Inkluderer 2/Pk.
    Diameter (engelsk) Ydre 1/32 tommer.
    Diameter (metrisk) Indvendig 0.15 mm
    Samlet længde (metrisk) 250 mm