Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ 1/32 tommer. ydre dia. PEEKsil™ Slange
Samlet længde (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
500 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,025 mm
0,05 mm
0,075 mm
0,1 mm
0,15 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
- Indvendig væg af smeltet silica giver en glat overflade, fri for ufuldkommenheder
- PEEKsil kompatibel med de fleste organiske opløsningsmidler og modstandsdygtig over for stærke syrer
- Effektivt pH-område fra 0 til 10
- Fleksibilitet sikrer nem forbindelse mellem søjler, detektorer og injektorer
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Slanger |
| Inkluderer | 2/Pk. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0,075 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 250 mm |