Få mere at vide
1,3-thiazol-2-carboxylsyre, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11330567
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11330567 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10175493 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11330567 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC09501CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 14190-59-1
Molekylær formel C4H3NO2S
Molekylvægt (g/mol) 129.133
MDL nummer MFCD02094169
InChI nøgle IJVLVRYLIMQVDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiazole-2-carboxylic acid, 2-thiazolecarboxylic acid, thiazole-2-carboxylicacid, 2-carboxy-1,3-thiazole, thiazolecarboxylic acid, pubchem16257, thiazole carboxylic acid, 2-carboxythiazole, acmc-209cn5
PubChem CID 2762733
IUPAC navn 1,3-thiazol-2-carboxylsyre
SMIL C1=CSC(=N1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Thiazole-2-carboxylic acid
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 129.14
Procent renhed 95%