Få mere at vide
1,3-thiazol-5-ylmethylaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10586595
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10586595 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10342145 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10586595 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO08602DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 131052-46-5
Molekylær formel C4H7ClN2S
Molekylvægt (g/mol) 150.62
MDL nummer MFCD06738808
InChI nøgle WZJFBMHEYMPACF-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiazol-5-ylmethanamine hydrochloride, 5-aminomethylthiazole hcl, c-thiazol-5-yl-methylamine hydrochloride, 1,3-thiazol-5-ylmethanamine hydrochloride, thiazole-5-methylamine hcl, 5-aminomethylthiazole hydrochloride, 5-thiazol-methylamine hydrochloride, thiazol-5-yl methanamine hydrochloride, 1,3-thiazol-5-ylmethylamine hydrochloride, 5-thiazolemethanamine hydrochloride
PubChem CID 17750968
SMIL [H+].[Cl-].NCC1=CN=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Thiazol-5-ylmethylamine di-hydrochloride
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
IUPAC navn hydrogen-1-(1,3-thiazol-5-yl)methanaminchlorid
Formel vægt 187.09
Procent renhed 97%