Få mere at vide
1,3-thiazol-2-ylmethylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10736105
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10736105 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10011264 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10736105 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC09513DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 850852-85-6
Molekylær formel C4H7ClN2S
Molekylvægt (g/mol) 150.624
MDL nummer MFCD02854204
InChI nøgle AAJCCSYSPIKAJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiazol-2-ylmethanamine hydrochloride, 2-aminomethylthiazole hcl, 1,3-thiazol-2-ylmethanamine hydrochloride, 2-aminomethylthiazole hydrochloride, 2-amino methylthiazole hydrochloride, c-thiazol-2-yl-methylamine hydrochloride, 2-thiazolemethanamine hydrochloride, 1,3-thiazol-2-ylmethylamine hydrochloride, 2-aminomethyl thiazole hydrochloride, 1,3-thiazol-2-ylmethylamine, chloride
PubChem CID 42614216
IUPAC navn 1,3-thiazol-2-ylmethanamin;hydrochlorid
SMIL C1=CSC(=N1)CN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Thiazol-2-ylmethylamine hydrochloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 150.63
Procent renhed 97%