Få mere at vide
1-(3-Sulfopropyl)pyridinium Indre Salt, TRC
Artikelnummer. 30410290
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30410290 25 g
1 options
Artikelnummer. 30410290 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS69910025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3-Sulfopropyl)pyridinium','Inner Salt
CAS 15471-17-7
Molekylær formel C8 H11 N O3 S
Mængde 25 g
Synonym Pyridinium','1-(3-sulfopropyl)-','inner salt, 1-(3-Sulfopropyl)pyridinium hydroxide','inner salt (6CI,7CI), Pyridinium','1-(3-sulfopropyl)-','hydroxide','inner salt (8CI), 1-(3-Sulfopropyl)pyridinium betaine, 1-Pyridiniumpropane-3-sulfonate, 3-(1-Pyridinio)-1-propanesulfonate, N-Propylpyridinesulfonic acid betaine, NDSB 201, PPS
InChI formel InChI=1S/C8H11NO3S/c10-13(11,12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
SMIL [O-]S(=O)(=O)CCC[n+]1ccccc1
IUPAC navn 3-pyridin-1-ium-1-ylpropan-1-sulfonat
Molekylvægt (g/mol) 201.24
Formel vægt 201.046