Få mere at vide
1-(3-Pyridylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15437955
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15437955 1 g 1g
15447955 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15437955 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31954.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 864754-21-2
Molekylær formel C15H20BN3O2
Molekylvægt (g/mol) 285.15
MDL nummer MFCD08706029
InChI nøgle LVLQAPQDEZOFQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazol-1-yl methyl pyridine, 1-pyridin-3-ylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 3-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyrazol-1-ylmethyl-pyridine, 1-3-pyridylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 3-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazol-1-yl methyl pyridine, 3-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazol-1-yl methyl pyridine, pubchem18546, 1-pyridin-3-ylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid
PubChem CID 17999185
IUPAC navn 3-[[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol-1-yl]methyl]pyridine
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN(CC2=CN=CC=C2)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3-Pyridylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 102°C to 106°C
Mængde 1 g
Formel vægt 285.16