Få mere at vide
1-(3-Pyridyl)-1,4-butanediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3-Pyridyl)-1,4-butanediol |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO2/c11-6-2-4-9(12)8-3-1-5-10-7-8/h1,3,5,7,9,11-12H,2,4,6H2 |
| Formel vægt | 167.0946 |