missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,3-Pyrenediamin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Pyrenediamine |
| CAS | 92821-64-2 |
| Molekylær formel | C16H12N2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1,3-Diaminopyrene |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12N2/c17-13-8-14(18)12-7-5-10-3-1-2-9-4-6-11(13)16(12)15(9)10/h1-8H,17-18H2 |
| SMIL | Nc1cc(N)c2ccc3cccc4ccc1c2c34 |
| IUPAC navn | Pyren-1,3-diamin |
| Molekylvægt (g/mol) | 232.28 |
| Formel vægt | 232.1 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?