Få mere at vide
1,3-Pyrenediamin, TRC
Artikelnummer. 30415377
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30415377 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30415377 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP98930050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Pyrenediamine
CAS 92821-64-2
Molekylær formel C16H12N2
Mængde 50 mg
Synonym 1,3-Diaminopyrene
InChI formel InChI=1S/C16H12N2/c17-13-8-14(18)12-7-5-10-3-1-2-9-4-6-11(13)16(12)15(9)10/h1-8H,17-18H2
SMIL Nc1cc(N)c2ccc3cccc4ccc1c2c34
IUPAC navn Pyren-1,3-diamin
Molekylvægt (g/mol) 232.28
Formel vægt 232.1