Få mere at vide
1,3-Propylene-d6 Thiourea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Propylene-d6 Thiourea |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2S/c7-4-5-2-1-3-6-4/h1-3H2,(H2,5,6,7)/i1D2,2D2,3D2 |
| Formel vægt | 122.0785 |