Få mere at vide
1,3-Propylene-d6 Thiourea, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Propylene-d6 Thiourea |
| CAS | 1219802-05-7 |
| Molekylær formel | C4 D6 H2 N2 S |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | 1,3-Propylene-d6 Thiourea, Tetrahydropyrimidine-2(1 H)-thione-4,4,5,5,6,6-D6, Cyclic propylene-d6 thiourea, Trimethylenethiourea-d6, 2-Mercapto-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine-4,4,5,5,6,6-d6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H8N2S/c7-4-5-2-1-3-6-4/h1-3H2,(H2,5,6,7)/i1D2,2D2,3D2 |
| SMIL | [2 H]C1([2 H])NC(=S)NC([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 4,4,5,5,6,6-hexadeuterio-1,3-diazinane-2-thione |
| Molekylvægt (g/mol) | 122.2217 |
| Formel vægt | 122.0785 g/mol |
| Vis mere |