Få mere at vide
1,3-propansulton, TRC
Artikelnummer. 30134839
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134839 100 g
30041289 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30134839 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP760800100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1120-71-4
Molekylær formel C3 H6 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 122.14
Synonym 1-Propanesulfonic acid, 3-hydroxy-, γ-sultone (6CI), 1,3-Propane sultone, 1,3-Trimethylene sultone, 3-Hydroxy-1-propanesulfonic acid sultone, 3-Hydroxy-1-propanesulfonic acid γ-sultone, NSC 42386, Propane sultone, Propyl sultone, γ-Propane sultone
IUPAC navn oxathiolan 2,2-dioxid
SMIL O=S1(=O)CCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Propanesultone
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C3H6O3S/c4-7(5)3-1-2-6-7/h1-3H2
Formel vægt 122.0038