Få mere at vide
1,3-propansulton, 99%
Artikelnummer. 11488980
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11488980 10 g 10g
11498980 50 g 50g
11408990 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11488980 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11923.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    375.38 DKK
    337.65 DKK / 10g
    Spare 37.73 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1120-71-4 | C3H6O3S | 122,14 g/mol
1,3-propansulton bruges som et kemisk mellemprodukt til at indføre sulfopropylgrupper i molekyler og til at give vandopløselighed og anionisk karakter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,3-propansulton bruges som et kemisk mellemprodukt til at indføre sulfopropylgrupper i molekyler og til at give
vandopløselighed og anionisk karakter.
Opløselighed Opløseligt i vand
(100 mg/ml), chloroform, estere, methanol og aromatiske hydrocartions.
Bemærkninger
Særlige håndteringsforholdsregler påkrævet. Se MSDS før køb. MSDS er tilgængeligt online på www.alfa.com
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1120-71-4
Molekylær formel C3H6O3S
Molekylvægt (g/mol) 122.14
MDL nummer MFCD00005355
InChI nøgle FSSPGSAQUIYDCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-propanesultone, propane sultone, 1,2-oxathiolane 2,2-dioxide, 1,3-propane sultone, 1,2-oxathiolane, 2,2-dioxide, propanesultone, rcra waste number u193, .gamma.-propane sultone, 3-hydroxy-1-propanesulfonic acid gamma-sultone, unii-l6ntk7vjx9
PubChem CID 14264
ChEBI CHEBI:82370
SMIL O=S1(=O)CCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Propanesultone
Smeltepunkt 30 °C til 33 °C
Tæthed 1.392
Kogepunkt 179 °C til 181 °C (30 mm)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Analyseprocentområde 99%
Mængde 10 g
Beilstein 109782
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (100 mg/ml), kloroform, estere, methanol og aromatiske hydrocartions.
IUPAC navn oxathiolan 2,2-dioxid
Formel vægt 122.14
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Propanesultone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Propane sultone